Drukuj
piasek morski, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
86154.295EA 321 PLN
86154.295 86154.364 86154.460
piasek morski, GPR RECTAPUR®
piasek morski
Formuła: SiO₂
Numer CAS: 14808-60-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Substances soluble in HCl max 0.5%
Chloride (Cl) max. 0.01%
Loss on ignition (900 °C) max. 0.1%
Particle size (0,1 - 0,315 mm) min.90%