Drukuj
VWR®XT⁹⁶ XTender⁹⁶, Termocyklery
Dostawca: VWR Collection
732-1359EA 21980 PLN
732-1359 732-3428 732-3658 732-3657
VWR®XT⁹⁶ XTender⁹⁶, Termocyklery
Cyklery do PCR
The XT family of VWR® PCR thermal cyclers combine industry- and customer-inspired innovation housed in a robust, low noise design that fits on virtually any bench top. The fast ramping 96-well block is accurately controlled by eight Peltier elements ensuring reproducible PCR results and offering a gradient PCR option. Making use of advanced technology, XT cyclers can be connected via Ethernet and controlled remotely by a primary XT⁹⁶ cycler, a PC or a mobile device (smartphone/tablet). The software/App needed comes free and provides the same intuitive user interface as the touch-sensitive, sharp 7" TFT display that the XT⁹⁶ cycler is equipped with. When used as part of a remote control configuration, the XTender⁹⁶ makes a perfect secondary unit, having no built-in display, but reduced to its core function of providing excellent PCR results, while saving costs and valuable resources. Other innovative features:
  • Elastyczna pokrywa: podgrzewana pokrywa automatycznie dopasowuje się do każdej probówki do PCR, tworząc ciśnienie zapobiegające parowaniu próbki, aby zapewnić powtarzalne wyniki w każdym cyklu
  • Innowacyjna konstrukcja bloku o zmniejszonej masie pozwala na najwyższą równomierność temperatury oraz szybkości grzania i chłodzenia do max. 4 °C/s
  • Precyzyjna kontrola temperatury zapewniająca najkrótsze czasy pracy, bez przekroczeń i niedomiarów, w celu uzyskania najlepszych wyników PCR
  • Funkcja gradientu (opcjonalnie): osiem zaawansowanych obwodów sterujących i elementy Peltiera, zapewniające prawie liniowy gradient – idealne do optymalizacji PCR
  • Wyraźny, czytelny 7-calowy wyświetlacz TFT w połączeniu z intuicyjnym oprogramowaniem ułatwia obsługę i spełnia wszystkie oczekiwania użytkownika
  • Intuicyjne programowanie: kreator PCR do wygodnego programowania trójetapowego, dwuetapowego i gradientowego
  • PCR
  • Szybka konfiguracja: wybierz jedną z „Ostatnio używanych metod”, aby przyspieszyć cykl PCR
  • Kontrola danych: maks. 2× USB, 1× Ethernet (MS Windows®, Linux), zdalne sterowanie i monitorowanie przyrządów za pomocą oprogramowania PC, sygnały dźwiękowe MP3 i sterowanie primary/secondary
  • Narzędzia systemowe za dotknięciem przycisku: programowanie graficzne lub tabelaryczne, „Global Program Ramp”, „Tube Control”, pomoc online, „Quick Start” i „Power Fail Denaturation” do automatycznego ponownego uruchomienia po awarii zasilania
  • XTender⁹⁶ jest w pełni wyposażonym termocyklerem PCR bez ekranu dotykowego, idealnym urządzeniem sterowanym przez komputer PC lub przez inny termocykler XT⁹⁶
Certyfikaty: Manufactured in Germany according to ISO 9001, calibrated and maintained according to NIST standards, and backed by 30 years of cycler technology expertise and experience.
Dodatkowe informacje: All XT thermal cyclers include simple to use PC software for remote control and monitoring of instruments, as well as for creating PCR protocols on a PC.