Drukuj
VWR® VisiScope® ML113 POL /BL113 POL Mikroskop polaryzacyjny
Dostawca: VWR Collection
630-2976EA 3960 PLN
630-2976 630-2977
VWR® VisiScope® ML113 POL /BL113 POL Mikroskop polaryzacyjny
Mikroskopy
These polarising microscopes with rechargeable battery for very long outdoor operation (up to 15 hours) are ideal for educational purposes.
  • Energooszczędne oświetlenie LED z kontrolą natężenia światła zapewnia stałą, czystą, białą temperaturę barwową
  • Współosiowy mechanizm zgrubnego i dokładnego ogniskowania z ogranicznikiem, aby zapobiec kontaktowi między obiektywem a preparatem
  • Regulowane napięcie grubego pokrętła ogniskowania
  • Obrotowy stolik okrągły o średnicy 120 mm
  • Cele planu N z leczeniem przeciwgrzybiczym
  • Bezprzewodowa praca dzięki akumulatorowi Li-Ion (czas ładowania: 6 godzin)
Dodatkowe informacje: Dostarczane gotowe do użycia z okularami, obiektywami, osłoną przeciwpyłową i zewnętrznym zasilaczem z wtyczką EU, UK i US do ładowania akumulatora Li-Ion. Zawiera również obrotowy polaryzator (wysuwany) i nieruchomy analizator (wysuwany).