Drukuj
VWR® VisiScope® ML134 R LED / BL134 R LED Mikroskopy stojące
Dostawca: VWR Collection
630-2980EA 2410 PLN
630-2980 630-2981
VWR® VisiScope® ML134 R LED / BL134 R LED Mikroskopy stojące
Mikroskopy
Te mikroskopy jednookularowe i dwuokularowe są idealne do celów edukacyjnych.
  • Energooszczędne oświetlenie LED z kontrolą natężenia światła zapewnia stałą, czystą, białą temperaturę barwową
  • Współosiowy mechanizm zgrubnego i dokładnego ogniskowania z ogranicznikiem, aby zapobiec kontaktowi między obiektywem a preparatem
  • Regulowane napięcie grubego pokrętła ogniskowania
  • Płynny ruch stolika mechanicznego umożliwia precyzyjne, dokładne pozycjonowanie suwaka
  • Cele planu N z leczeniem przeciwgrzybiczym
  • Bezprzewodowa praca dzięki akumulatorowi Li-Ion (czas ładowania: 6 godzin)
Dodatkowe informacje: Dostarczany gotowy do użycia z okularami, obiektywami i zewnętrznym zasilaczem z wtyczką EU, UK i US do ładowania akumulatora Li-Ion.