Drukuj
Pipety z podziałką do testów enzymatycznych, Klasa AS
Dostawca: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
0262-05-011 0262-07-011 0262-07-022 0262-07-051 0262-07-101
NEUB0262-05-011EA 153 PLN
NEUB0262-05-011 NEUB0262-07-011 NEUB0262-07-022 NEUB0262-07-051 NEUB0262-07-101
Pipety z podziałką do testów enzymatycznych, Klasa AS
Pipety Pipety wielomiarowe
Graduated pipettes with long pulled out tip, ring divisions and partial sequence above O-point.
Certyfikaty: DIN 12699; Class AS, conformity certified.