Drukuj
Autoklawowalne gogle cleanroom, 619
Dostawca: UNIVET
619.04.23.10 619.05.23.10
UNVT619.04.23.10EA 1880 PLN
UNVT619.04.23.10 UNVT619.05.23.10
Autoklawowalne gogle cleanroom, 619
Gogle
Te gogle do pomieszczeń czystych są dostępne z bezpośrednim lub pośrednim systemem wentylacji. Idealny do stosowania w pomieszczeniach z kontrolą zanieczyszczenia (pomieszczenie czyste i białe), a także w warunkach aseptycznych.
  • Soczewki z poliwęglanu chronią przed uderzeniami i promieniowaniem UV
  • Sferyczna soczewka panoramiczna: Gogle można nosić na okulary korekcyjne
  • Elastyczny pasek z antystatycznego silikonu ma innowacyjny system szybkiej regulacji
  • Pośredni system wentylacji w dolnej części zapobiega wydostawaniu się cząstek stałych
  • Może być stosowany przez dłuższy czas, ponieważ nie powoduje zniekształceń ani zmęczenia
  • Sterylizowalne za pomocą pary, promieniowania gamma lub beta
Certyfikaty: EN 166