Drukuj
Butelki, stal nierdzewna
Dostawca: Sampling Systems
A836-1000 A836-500 A836-250
SAMPA836-1000EA 2800 PLN
SAMPA836-1000 SAMPA836-500 SAMPA836-250
Butelki, stal nierdzewna
Butelki i butle Butle metalowe
Butelki ze stali nierdzewnej są idealne do przechowywania i transportu proszków i płynów. Wysokiej jakości, pozbawione szczelin wykończenie sprawia, że pojemniki te są idealne do najbardziej wymagających zastosowań.
  • Korpus i pokrywa ze stali nierdzewnej 316L
  • Pojemniki wielofunkcyjne
  • Solidna konstrukcja
  • Wszystkie spoiny są szlifowane i polerowane gładkie, dzięki czemu idealnie nadają się do przemysłu higienicznego
  • Wyposażony w 2-calowy, odporny na wycieki system pokrywy
Pojemniki są standardowo wyposażone w wyjmowaną, łatwą do czyszczenia silikonową uszczelkę.
Certyfikaty: Pojemniki są standardowo wyposażone w wyjmowaną, łatwą do czyszczenia silikonową uszczelkę.
Dodatkowe informacje: Dostarczany z pokrywą, silikonową uszczelką (zgodną z FDA) i zaciskiem.