Drukuj
srebro 65 - 75% (Ag basis), colloidal, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
85131-10G 85131-50G
SIAL85131-10GEA 767 PLN
SIAL85131-10G SIAL85131-50G
srebro 65 - 75% (Ag basis), colloidal, Sigma-Aldrich®
srebro
Formuła: Ag
Temp. Wrzenia: 2212 °C(lit,)
Temp. topnienia: 960 °C (lit.)
Gęstość: 10,49 g/cm³ (lit.)
Numer MDL: MFCD00003397
Numer CAS: 7440-22-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (Ag basis) 65 - 75%
Form Colloidal