Drukuj
Narzędzia do mikropróbkowania
Dostawca: PerkinElmer
N1870151 N9302603 N9302605 N9302609 N9302610 N9302622
PERCN1870151EA 3320 PLN
PERCN1870151 PERCN9302603 PERCN9302605 PERCN9302609 PERCN9302610 PERCN9302622
Narzędzia do mikropróbkowania
Narzędzia, zestawy
This microsampling tool kit is suitable for FTIR microscopy.
Dodatkowe informacje: Microsampling tool kit includes dissecting forceps, roller knife, straight micro probe, aluminum probe handle, pin vise.