Drukuj
Szkiełka zegarkowe
Dostawca: PerkinElmer
PERCN9308003EA 1980 PLN
PERCN9308003
Szkiełka zegarkowe
Szkiełka zegarkowe
Disposable watch glasses to promote gentle refluxing. For use with 50 ml and 100 ml DigiTUBEs.