Drukuj
Butelki, wąska szyjka, okrągłe, z gwintem, 321
Dostawca: Kautex
321-86710 321-86711 321-86712
215-3245EA 3130 PLN
215-3245 215-3246 215-3247
Butelki, wąska szyjka, okrągłe, z gwintem, 321
Butelki i butle Butle plastikowe
HDPE. With PA barrier layer. White.
  • Special packaging
  • Barrier layer
  • Leakproof
  • Not suitable for food
  • Halal certified
High-quality packaging with barrier layer of polyamide for highly volatile or intense smelling media with high permeation rates.