Drukuj
chlorek potasu 99,0-100,5 argentometric_dried USP, Ph. Eur., BP, pharma grade
Dostawca: PanReac AppliChem
Synonim: Potassiumchloride
191494.0416 191494.1211
APPC191494.0416EA 0 PLN
APPC191494.0416 APPC191494.1211
chlorek potasu 99,0-100,5 argentometric_dried USP, Ph. Eur., BP, pharma grade
chlorek potasu
Formuła: KCl
MW: 74.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 1420 °C
Temp. topnienia: 778 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011360
Numer CAS: 7447-40-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-211-8
Klasyfikacja Merck : 14,07621
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (Argentometric) 99.0 - 100.5%
Identity According to Pharmacopoeias Passes Test
Acidity or Alkalinity Passes Test
Loss on Drying at 105 °C ≤1.0%
Bromide (Br) ≤0.1%
Sulphate (SO₄) ≤0.03%
Iodide Passes Test
Residual Solvents (Ph.Eur./USP) Passes Test
Ba (Ph. Eur.) Passes Test
Calcium, Magnesium and Alkaline-Earth Metals (as Ca) ≤0.02%
Iodide (USP) ≤0.005%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001%
Al ≤0.0001%
Ba ≤0.001%
Fe ≤0.002%
NA ≤0.1%