Drukuj
Meclofenoxate hydrochloride 98%, powder
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Dimethylamino)ethyl 2-(4-Chlorophenoxy)acetate Hydrochloride, 2-(4-Chlorophenoxy)acetic Acid 2-(Dimethylamino)ethyl Ester Hydrochloride, Centrophenoxine hydrochloride
J64196.06 J64196.14 J64196.22
J64196.06EA 316 PLN
J64196.06 J64196.14 J64196.22
Meclofenoxate hydrochloride 98%, powder
Meclofenoxate hydrochloride
Ester of dimethylethanolamine and 4-chlorophenoxyacetic acid.
Applications: Activates acetylcholinesterase activity in hippocampus of aged rats
Formuła: C₁₂H₁₆ClNO₃
MW: 294.17 g/mol
Temp. topnienia: 135...145 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012533
Numer CAS: 3685-84-5
Numer WE (dawny EINECS): 222-975-3
Klasyfikacja Merck : 14,05780