Drukuj
Kity do izolacji RNA z tkanek z bloczków parafinowych i formaliny
Dostawca: OMEGA BIO-TEK
M2551-00 M2551-01 R6954-00 R6954-01
M2551-00EA 4460 PLN
M2551-00 M2551-01 M2551-02 R6954-00 R6954-01 R6954-02
Kity do izolacji RNA z tkanek z bloczków parafinowych i formaliny
Odczynniki do kwasów nukleinowych Odczynniki i zestawy do oczyszczania kwasów nukleinowych
Trawienie proteazą uwalnia mikrogramowe ilości RNA z próbke FFPE. Wyizolowane kwasy nukleinowe, chociaż mocno podzielone, mogą być wykorzystane do wielu aplikacji jak np. analiza ekspresji genów. Kity E.Z.N.A.® oparte na kolumienkach stosuje się do pracy z niewielką ilością próbek, podczas gdy zestawy Mag-Bind, oparte na kulkach magnetycznych, wykorzystuje się do procesowania dużej ilości próbek, szczególnie z wykorzystaniem stacji automatycznych.
  • Imponujący wynik w mniej niż 40 minut
  • Standardowy protokół nie wymaga zastosowania ekstrakcji ksylenem
  • Kity oparte na kulkach magnetycznych sa w pełnie kompatybilne z większościa stacji automatycznych np. King Fisher