Drukuj
Tuby transportowe z zakrętką
Dostawca: SEMADENI
1663 4453 6115
215-0221EA 2090 PLN
215-0221 SEMA4453 SEMA6115
Tuby transportowe z zakrętką
Probówki Probówki
PP or LDPE.
  • Very stable and liquid-tight
  • Excellent chemical and temperature resistance up to +130 °C
  • Autoclavable (except for LDPE tube)
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904