Drukuj
VWR® Pompy rotacyjne dwustopniowe RV+
Dostawca: VWR Collection
181-0498EA 6520.47 PLN
181-0498 181-0499 181-0503 181-0504 181-0571 181-0572 181-0573 181-0574
VWR® Pompy rotacyjne dwustopniowe RV+
Pompy Rotacyjne pompy próżniowe
Dwustopniowa pompa łopatkowa serii RV+ zapewnia wymaganą przy stabilnej pracy niezawodność, trwałość przy wieloletniej eksploatacji i wydłużone okresy między przeglądami.
  • Obniżone ryzyko agresywnego działania substancji chemicznych i rozpadu cząsteczek oleju dzięki rozcieńczeniu agresywnych substancji w większej komorze olejowej
  • Pompa pracująca w niższej temperaturze spowalnia szybkość rozkładu oleju
  • Powłoka PTFE na wewnętrznej obudowie i czarna powłoka tlenkowa na zespole pompy przyczyniają się do spowolnienia tempa korozji i wydłużenia odstępów między przeglądami
  • Te kluczowe cechy pozwalają wydłużyć okresy między wymianami oleju i obniżyć koszty eksploatacyjne
  • Funkcja balastu gazowego chroni pompę przed cieczami skraplającymi się
  • Niski poziom hałasu sprzyja cichej pracy bez zakłóceń
  • Zawór zwrotny zapobiegający zassaniu cieczy w razie awarii zasilania
Pompy RV+ dzięki zwartej budowie i modułowej konstrukcji charakteryzują się łatwą obsługą techniczną.
Pompy RV2.5+ idealnie się sprawdzają przy suszeniu sublimacyjnym, w suszarkach próżniowych, liniach Schlenka, przy współpracy z pompami turbomolekularnymi, odgazowaniu, odpowietrzaniu zbiorników/komór.
Pompy serii RV3+ idealnie sprawdzą się w liniach Schlenka (rozdzielacze próżniowe), przy suszarkach sublimacyjnych (liofilizatorach), piecach próżniowych i wielu innych zastosowaniach laboratoryjnych.
Pompy serii RV6+ idealnie sprawdzą się w stężaczach próżniowych, liniach Schlenka (rozdzielacze próżniowe), przy suszarkach sublimacyjnych (liofilizatorach), piecach próżniowych i wielu innych zastosowaniach laboratoryjnych.
Pompy serii RV8+ idealnie sprawdzą się przy suszarkach sublimacyjnych (liofilizatorach), piecach próżniowych i wielu innych zastosowaniach laboratoryjnych.
Pompy RV18+ idealnie się sprawdzają przy suszeniu sublimacyjnym, w suszarkach próżniowych, w systemach OWK/chłodniczych, powlekarkach, współpracy z pompami dyfuzyjnymi i turbomolekularnymi, w piecach metalurgicznych i suszarkach próżniowych, przy produkcji żarówek, symulacji przestrzeni kosmicznej, odgazowaniu, odpowietrzaniu zbiorników/komór.
Certyfikaty: Atesty UL oraz EMC.
Informacje do zamówienia: Pompy serii RV+ są dostarczane z przewodem zasilającym IEC z wtyczkami CEE, UK, CH, olejem do pompy, adapterem króćca wężowego.
Zestawy serii RV+ obejmują przewód zasilający IEC z wtyczkami CEE, UK, CH, olej do pompy, separator mgły olejowej, zawór kulowy, adaptery króćca wężowego, obejmę, pierścień centrujący, przewód przedłużający IEC (wtyczka/gniazdo).
Dostępna jest 2-letnia gwarancja oraz wybór zestawów serwisowych: więcej informacji można uzyskać u najbliższego przedstawiciela marki Avantor.