Drukuj
Pierścień retortowy
Dostawca: JUCHHEIM Laborgerate GmbH
VL04890 VL04900 VL04910 VL04920 VL04930 VL04932 VL04940 VL04950 VL04960 VL04970 VL04980
JUCHVL04890EA 0 PLN
JUCHVL04890 JUCHVL04900 JUCHVL04910 JUCHVL04920 JUCHVL04930 JUCHVL04932 JUCHVL04940 JUCHVL04950 JUCHVL04960 JUCHVL04970 JUCHVL04980
Pierścień retortowy
Pierścienie do statywów
Steel, epoxy coated.
  • Available with or without bosshead
  • Bosshead is made of malleable iron