Nadchloran litu trihydrat ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
45923.22
45923.36
45923.22EA
656
PLN
45923.22
45923.36
Nadchloran litu trihydrat ACS
Formuła:
ClLiO₄·3H₂O Gęstość: 1,84 g/cm³ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149765 Numer CAS: 13453-78-6 Numer WE (dawny EINECS): 232-237-2 Jednostka: 1481 ADR: 5.1,II Klasyfikacja Merck : 14,05539 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (Unspecified) | 63.0 - 68.0% LiClO₄ |
Heavy Metals (ICP-OES) | 5 ppm |
Impurity Content, Cl | 0.003% |
Impurity Content, Fe | 5 ppm |
Impurity Content, SO₄ | 0.001% |
Insoluble Material | 0.005% |
pH | 6.0 - 7.5 |