Drukuj
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) solution Reag. Ph. Eur. redox indicator E0 (H2SO4 1 mol/l) = +1,06 volt, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
34531-100ML 34531-500ML
34531-100MLEA 322 PLN
34531-100ML 34531-500ML
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) solution Reag. Ph. Eur. redox indicator E0 (H2SO4 1 mol/l) = +1,06 volt, Fluka™
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex)
E0 in sulfuric acid 1 mol/l = +1,06 volt
Formuła: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
Temp. Wrzenia: 100 °C (1,013 hPa)
Gęstość: 1,00 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036428
Numer CAS: 14634-91-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Change complying