Drukuj
Sondy temperatury do termometru cyfrowego, DE 305
Dostawca: Amarell
E908658 E908654 E908656
AMARE908658EA 783 PLN
AMARE908658 AMARE908654 AMARE908656
Sondy temperatury do termometru cyfrowego, DE 305
Czujniki temperatury
These are fast responsing, interchangeable semi conductor probes of NiCr-Ni.
Dodatkowe informacje: Delivered with 1 m PVC cable.