Drukuj
Rękawice nitrylowe, SemperCare®
Dostawca: SEMPERIT TECHN PROD
826781633 826781635 826781637 826781639
SEMP826781633EA 120 PLN
SEMP826781633 SEMP826781635 SEMP826781637 SEMP826781639
Rękawice nitrylowe, SemperCare®
Rękawice
Oburęczny jednorazowy nitryl SemperCare® łączy doskonałą ochronę barierową, komfort, dopasowanie i czucie, zapewniając jednocześnie wytrzymałość na rozciąganie niezbędną w wymagających warunkach.
  • Łatwe zakładanie, lepsze dopasowanie i wygoda
  • Mocne i trwałe
  • Bez pudru i lateksu
  • Mankiet z koralikami
  • Teksturowane palce i dłoń dla bezpiecznego chwytu, nawet w wilgotnym otoczeniu
  • Inteligentna technologia dozowania, Single Glove Delivery® dla mniejszego fałdowania
Nadaje się do obchodzenia się z cytotoksycznymi chemikaliami. Bezpieczny w użyciu z wrażliwą elektroniką.