Drukuj
Szklana bibuła filtracyjna z mikrofibry
Dostawca: PRAT DUMAS
A090875 A0908855 A0908837
PRATA090875EA 524 PLN
PRATA090875 PRATA0908855 PRATA0908837
Szklana bibuła filtracyjna z mikrofibry
Filtry Filtry z włókna szklanego
These glass microfiber filter papers allow fast filtration and high particle retention. They can be used at temperatures up to 380 °C.
  • Chemical compatibility with many solvents and with reagents
  • Suitable for microfiltration