Drukuj
Kolba Erlenmeyera, PP, Corning®
Dostawca: Corning
11405 11415 11425 11465 11495 11410 11460
CORN11405EA 5170 PLN
CORN11405 CORN11415 CORN11425 CORN11465 CORN11495 CORN11410 CORN11460
Kolba Erlenmeyera, PP, Corning®
Kolby Kolby Erlenmeyera
Te zamknięte kolby Erlenmeyera są idealne do zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia i zwiększenia wydajności operacji wytrząsania podczas dodawania lub usuwania pożywki i komórek.
  • Odporny chemicznie
  • Elastyczna rura, 3 mm, 4 mm
  • Mężczyzna luer lock odłączona
  • Kolor nakrętki: pomarańczowy
Kolba wykonana jest z optycznie przezroczystego poliwęglanu i jest wstępnie zmontowana z aseptyczną nasadką do przenoszenia.
Certyfikaty: Spełnia wymagania USP, klasa VI dla plastikowych pojemników i zamknięć.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904