Drukuj
Przelewowe kolby miarowe, bez korka
Dostawca: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
0372-10-432 0372-10-365 0372-10-250 0372-10-164 0372-10-094 0372-10-100
NEUB0372-10-432EA 321 PLN
NEUB0372-10-432 NEUB0372-10-365 NEUB0372-10-250 NEUB0372-10-164 NEUB0372-10-094 NEUB0372-10-100
Przelewowe kolby miarowe, bez korka
Kolby Kolby miarowe
Te pomiarowej kolby przelewowe są wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3.
  • Kalibrowany, aby dostarczyć (TD, Ex)
  • Cięcie i szlifowanie dokładnie przy znaku objętości
  • Bez korka
Specjalnie zaprojektowane do analizy wody