Drukuj
Probówki do NMR, dopasowana czułość, Shigemi®, SP Wilmad-LabGlass
Dostawca: SP Industries
BMS-003 BMS-005B
WILMBMS-003EA 2050 PLN
WILMBMS-003 WILMBMS-005B
Probówki do NMR, dopasowana czułość, Shigemi®, SP Wilmad-LabGlass
Probówki Probówki do NMR
Susceptibility matched tubes can reduce the sample volume down to 1/3 by minimising the susceptibility gradients occurring at the solvent-air interface.