Drukuj
Oleje do wiskozymetrów rotacyjnych, ROTAVISC
Dostawca: IKA
IKAA25000398EA 858 PLN
IKAA25000398 IKAA25000397 IKAA25000437 IKAA25000436 IKAA25000469 IKAA25000468 IKAA25000435 IKAA25000434 IKAA25000467 IKAA25000466 IKAA25000399
Oleje do wiskozymetrów rotacyjnych, ROTAVISC
Środki nawilżające
These certified standard silicone oils can be used to check the measurement accuracy of ROTAVISC.