Drukuj
Aplikator z wacikiem, Coventry™ mikrokońcówki
Dostawca: Texwipe
Coventry™
TEXWCM502EA 5430 PLN
TEXWCM502
Aplikator z wacikiem, Coventry™ mikrokońcówki
Wymazówki Wymazówki do próbkowania
Coventry™ microtips are designed for precision applications needing pinpoint accuracy. The tapered porous polyvinylidene fluoride tip is effective as a stylus or pick for areas with tight tolerances.
  • Low in extractables and low particulate levels
  • Compatible with most solvents, adhesives, coatings, and inks
  • Assembled without adhesives or glues
Used for dispensing and dispersing solvents, adhesives and primers.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904