Drukuj
α-D-Galacturonic acid monohydrate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J66282.06 J66282.14
J66282.06EA 420 PLN
J66282.06 J66282.14
α-D-Galacturonic acid monohydrate 97%
alpha-D-Galacturonic acid monohydrate
D-(+)-Galacturonic acid monohydrate can be used in the synthesis of N-(D-galacturonoyl) amino acids and dipeptides.
Formuła: C₆H₁₀O₇·H₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00071585
Numer CAS: 91510-62-2
Numer WE (dawny EINECS): 211-682-6
Klasyfikacja Merck : 14,04337