Drukuj
Magnetyczne sondy temperatury powierzchni
Dostawca: EBRO
1341-0640 1341-0641 1343-0640 1343-0641 1343-0644 1341-0644
EBRO1341-0640EA 2650 PLN
EBRO1341-0640 EBRO1341-0641 EBRO1343-0640 EBRO1343-0641 EBRO1343-0644 EBRO1341-0644
Magnetyczne sondy temperatury powierzchni
Czujniki temperatury
These probes are used for surface temperature measurement on an extended period of ferrous containing compounds, e.g. heating plates, heating tubes, pumps, flushing tools, motors and turbines.