Drukuj
Połączenia węży
Dostawca: witeg Labortechnik
0.185.007 0.185.004 0.185.005 0.185.006 0.185.008 0.185.014 0.186.004 0.186.014
WITG0.185.007EA 48.8 PLN
WITG0.185.007 WITG0.185.004 WITG0.185.005 WITG0.185.006 WITG0.185.008 WITG0.185.014 WITG0.186.004 WITG0.186.014
Połączenia węży
Okucia i złącza
Hose connections, bent or straight, made of polypropylene (PP) or PFA, with silicone rubber liners.