Drukuj
Rękawice nitrylowe, Showa 7555
Dostawca: Showa
7555L 7555M 7555S 7555XL 7555XS 7555XXL
BEST7555LEA 224 PLN
BEST7555L BEST7555M BEST7555S BEST7555XL BEST7555XS BEST7555XXL
Rękawice nitrylowe, Showa 7555
Rękawice
Te bezpudrowe jednorazowe rękawiczki są wykonane w 100% z nitrylu. Zapewniają ochronę przed przenikaniem i projekcją chemikaliów.
  • Formuła o niskim module sprężystości dla lepszego dopasowania i zmniejszenia zmęczenia
  • Chlorowane, aby zapewnić większy komfort, przyczepność i zmniejszyć lepkość
  • Teksturowane wykończenie na opuszkach palców w celu zwiększenia przyczepności
  • Uczucie drugiej skóry, delikatniejsza konsystencja i łatwe zakładanie
  • Bez lateksu, aby uniknąć alergii na lateks typu I i IV
Typowe zastosowania obejmują: Przemysł lotniczy, elektroniczny, spożywczy, farmaceutyczny i poligraficzny.
Certyfikaty: EN 455, EN ISO 374-1 Type C (JK), EN ISO 374-5; Kat. III
Zatwierdzony do kontaktu z żywnością.