Drukuj
Amoniak roztwór 25 - 30% (NH₃ basis) in water, Puriss., meets analytical specification of Ph.Eur., Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Amoniak
05003-50KG 05003-1L 05003-2.5L 05003-25KG
05003-50KGEA 1600 PLN
05003-50KG 05003-1L 05003-2.5L 05003-25KG
Amoniak roztwór 25 - 30% (NH₃ basis) in water, Puriss., meets analytical specification of Ph.Eur., Fluka™
Amoniak roztwór
Formuła: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 37.7 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: –92 °C
Gęstość: 0.90 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066650
Numer CAS: 1336-21-6
Jednostka: 2672
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 25.0 - 30.0 %
Density (D 20/20) 0.892 - 0.910
Non-volatile matter Max. 0.0018 %
Iron (Fe) Max. 0.25 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Carbonate (CO₃) Max. 60 ppm
Chloride (Cl) Max. 1 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 5 ppm
Readily oxidizable substances complying
Pyridine, related substances (as Pyridine) Max. 2 ppm
Residual solvents complying
Appearance of the solution complying