Drukuj
Amoniak roztwór ∼25% NH3 basis water, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ISO, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Amoniak
30501-50KG 30501-1L 30501-2.5L 30501-4X2.5L 30501-4X2.5LGL 30501-4X5L 30501-5L 30501-6X1L
30501-50KGEA 2500 PLN
30501-50KG 30501-1L 30501-2.5L 30501-4X2.5L 30501-4X2.5LGL 30501-4X5L 30501-5L 30501-6X1L
Amoniak roztwór ∼25% NH3 basis water, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ISO, Fluka™
Amoniak roztwór
Formuła: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 37.7 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: –92 °C
Gęstość: 0.90 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 30.2 %(V)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066650
Numer CAS: 1336-21-6
Jednostka: 2672
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 25.0 %
Density (D 20/20) 0.892 - 0.910
Non-volatile matter Max. 0.0018 %
Silver (Ag) Max. 0.02 ppm
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Gold (Au) Max. 0.1 ppm
Barium (Ba) Max. 0.05 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 1 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.05 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.05 ppm
Copper (Cu) Max. 0.1 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Gallium (Ga) Max. 0.02 ppm
Indium (In) Max. 0.02 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.02 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.05 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.05 ppm
Sodium (Na) Max. 1 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.05 ppm
Lead (Pb) Max. 0.05 ppm
Platinum (Pt) Max. 0.1 ppm
Tin (Sn) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.2 ppm
Titanium (Ti) Max. 0.1 ppm
Thallium (Tl) Max. 0.05 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.1 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Carbonate (CO₃) Max. 60 ppm
Carbonate (as CO₂) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.5 ppm
Phosphate (PO₄) Max. 0.5 ppm
Silicate (as SiO₂) Max. 10 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 2 ppm
Sulfide (S) Max. 0.2 ppm
KMnO₄ reducing matter (as O) Max. 0.0005 %
Readily oxidizable substances complying
Pyridine, related substances (as Pyridine) Max. 2 ppm
Pyridine Max. 0.00005 %
Appearance of the solution complying