Drukuj
Eter naftowy, 60…80 °C, Puriss. p.a., boiling_high, Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: benzyna lakowa
32248-1L 32248-2.5L 32248-4X2.5L
32248-1LEA 394 PLN
32248-1L 32248-2.5L 32248-4X2.5L
Eter naftowy, 60…80 °C, Puriss. p.a., boiling_high, Riedel-de Haën™
Eter naftowy
Temp. Wrzenia: 63…80 °C (1.013 hPa)
Gęstość: 0.68 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 7.4 %(V)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081849
Numer CAS: 64742-49-0
Numer WE (dawny EINECS): 309-852-0
Jednostka: 3295
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Boiling range 60 - 80 °C
Density (D 20/4) 0.660 - 0.680
Refractive index (n 20/D) 1.376 - 1.382
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.002 %
Aluminium (Al) Max. 0.00005 %
Boron (B) Max. 0.000002 %
Barium (Ba) Max. 0.00001 %
Calcium (Ca) Max. 0.00005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.000005 %
Cobalt (Co) Max. 0.000002 %
Chromium (Cr) Max. 0.000002 %
Copper (Cu) Max. 0.000002 %
Iron (Fe) Max. 0.00001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.00001 %
Manganese (Mn) Max. 0.000002 %
Nickel (Ni) Max. 0.000002 %
Lead (Pb) Max. 0.000002 %
Tin (Sn) Max. 0.00001 %
Zinc (Zn) Max. 0.00001 %
Benzene (GC) Max. 0.005 %
Iodine value Max. 0.3
S-compounds (as S) Max. 0.005 %