Drukuj
Piasek kwarcowy 50-70 mesh, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
274739-1KG 274739-5KG 274739-500G
274739-1KGEA 488 PLN
274739-1KG 274739-5KG 274739-500G
Piasek kwarcowy 50-70 mesh, Fluka™
Piasek kwarcowy
Formuła: SiO₂
Temp. Wrzenia: 2,210 °C (1.013 hPa)
Gęstość: 2,650 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 14808-60-7
Numer WE (dawny EINECS): 238-878-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Particle Size 50-70 mesh
Appearance complying
Granulation 0.21-0.3 mm Min. 85 %