Drukuj
Kwas chlorowodorowy 1 M HCl (1N) aqueous solution Reag. Ph. Eur. Volumetric, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
35328-1L 35328-5L 35328-10L-VP 35328-30L 35328-4X5L 35328-6X1L 35328-5L-VP
35328-1LEA 151 PLN
35328-1L 35328-5L 35328-10L-VP 35328-30L 35328-4X5L 35328-6X1L 35328-5L-VP
Kwas chlorowodorowy 1 M HCl (1N) aqueous solution Reag. Ph. Eur. Volumetric, Fluka™
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Temp. Wrzenia: 100 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: 0 °C
Gęstość: 1.010 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-791-2
Jednostka: 1789
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective