Kwas chlorowodorowy koncentrat do rozcieńczania do 1 L, 1.0 M HCl (1.0 N) roztwór volumetryczny, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
38282-1EA
38282-6X1EA
38282-1EAEA
188
PLN
38282-1EA
38282-6X1EA
Kwas chlorowodorowy koncentrat do rozcieńczania do 1 L, 1.0 M HCl (1.0 N) roztwór volumetryczny, Fluka™
Kwas chlorowodorowy
Concentrate for 1 L standard solution
Formuła:
HCl Temp. Wrzenia: 100 °C (1,013 hPa) Temp. topnienia: 0 °C Gęstość: 1,010 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011324 Numer CAS: 7647-01-0 Jednostka: 1789 ADR: 8,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Factor | 0.998 - 1.002 |
BAM/EMPA reference material | effective |
BAM/EMPA Certificate Number | effective |
Traceable to NIST SRM | effective |