Drukuj
Kwas chlorowodorowy concentrate for dilution to 1 L, 0.1 M HCl (0.1 N) Volumetric, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
38280-1EA 38280-6X1EA
38280-1EAEA 191 PLN
38280-1EA 38280-6X1EA
Kwas chlorowodorowy concentrate for dilution to 1 L, 0.1 M HCl (0.1 N) Volumetric, Fluka™
Kwas chlorowodorowy
Concentrate for 1 L standard solution
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Temp. Wrzenia: 100 °C (1.013 hPa)
Gęstość: 1.030 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Jednostka: 1789
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective