Kwas chlorowodorowy 0.1 M HCl (0.1N) in aqueous solution Reag. Ph. Eur. volumetric solution, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
|
Uwaga
|
35335-1L
35335-5L
35335-10L-VP
35335-4X5L
35335-6X1L
35335-5L-VP
35335-1LEA
146
PLN
35335-1L
35335-5L
35335-10L-VP
35335-4X5L
35335-6X1L
35335-5L-VP
Kwas chlorowodorowy 0.1 M HCl (0.1N) in aqueous solution Reag. Ph. Eur. volumetric solution, Fluka™
Kwas chlorowodorowy
Formuła:
HCl Temp. Wrzenia: 100 °C (1,013 hPa) Gęstość: 1,000 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011324 Numer CAS: 7647-01-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-791-2 Jednostka: 1789 ADR: 8,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Factor | 0.999 - 1.001 |
BAM/EMPA reference material | effective |
BAM/EMPA Certificate Number | effective |
Traceable to NIST SRM | effective |