Kwas chlorowodorowy dymiący 36,5 - 38%, meets analytical specification of BP, Ph. Eur., NF, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
07102-1L
07102-2.5L
07102-2.5L-GL
07102-1L-GL
07102-1LEA
186
PLN
07102-1L
07102-2.5L
07102-2.5L-GL
07102-1L-GL
Kwas chlorowodorowy dymiący 36,5 - 38%, meets analytical specification of BP, Ph. Eur., NF, Fluka™
Kwas chlorowodorowy
Formuła:
HCl Temp. Wrzenia: 42 °C (1,013 hPa) Temp. topnienia: –35 °C Gęstość: 1,190 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011324 Numer CAS: 7647-01-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7 Jednostka: 1789 ADR: 8,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | 36.5 - 38.0 % |
Residue on ignition (SO₄) | Max. 0.002 % |
Non-volatile matter | Max. 0.005 % |
Arsenic (As) | Max. 0.00005 % |
Iron (Fe) | Max. 0.0001 % |
Free chlorine (Cl) | Max. 1 ppm |
Sulfate (SO₄) | complying |
Sulfite (SO₃) | complying |
Free Bromine or Chlorine | complying |
Bromide or Iodide | complying |
Appearance of the substance | complying |
Appearance of the solution | complying |
Residual solvents | complying |
Vapor Density | 1.3 (vs air) |