Drukuj
Dichlorek cynku ≥98%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chlorek cynku(II)
31650-1KG 31650-6X250G 31650-25KG
31650-1KGEA 738 PLN
31650-1KG 31650-6X250G 31650-25KG
Dichlorek cynku ≥98%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., ACS, ISO, Fluka™
Dichlorek cynku
Formuła: ZnCl₂
MW: 136.3 g/mol
Temp. Wrzenia: 732
Temp. topnienia: 287…304 °C (1.013 hPa)
Gęstość: 2.93 g/cm³ (22 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011295
Numer CAS: 7646-85-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-592-0
Jednostka: 2331
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,10185
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98.0 - 100.5 %
Insoluble in HCl Max. 0.005 %
pH (10 %, 20°C) 4.6 - 5.5
Ammonium (NH₄) Max. 50 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.001 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Potassium (K) Max. 0.001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.001 %
Lead (Pb) Max. 0.001 %
Al, Ca, Fe, Mg and heavy metals complying
Oxide chloride (as ZnO) complying
Nitrate (NO₃) Max. 0.003 %
Sulfate (SO₄) Max. 20 ppm
Total N Max. 0.002 %