Drukuj
bromek cynku (II), bezwodny ≥98%, Puriss., Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
02128-25KG 02128-5KG 02128-500G 02128-4X5KG
02128-25KGEA 11710 PLN
02128-25KG 02128-5KG 02128-500G 02128-4X5KG
bromek cynku (II), bezwodny ≥98%, Puriss., Fluka™
bromek cynku (II)
Formuła: Br₂Zn
Temp. Wrzenia: 697 °C (1,013 hPa)
Temp. topnienia: 394 °C
Gęstość: 4,22 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Room Temperature
Numer MDL: MFCD00011294
Numer CAS: 7699-45-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-718-4
Jednostka: 3260
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,10182
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98 %
Barium (Ba) Max. 0.001 %
Calcium (Ca) Max. 0.01 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.01 %
Magnesium (Mg) Max. 0.01 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Lead (Pb) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %