Drukuj
cytrynian amonu i żelaza(III) (14,5 - 16,0% Fe) (RT), green, powder, Purum p.a.
Dostawca: Honeywell Chemicals
Synonim: Ammonium ferric citrate, Ferric Ammonium Citrate, Ammonium iron (III) citrate
09713-1KG 09713-500G 09713-50G
09713-1KGEA 427 PLN
09713-1KG 09713-500G 09713-50G
cytrynian amonu i żelaza(III) (14,5 - 16,0% Fe) (RT), green, powder, Purum p.a.
cytrynian amonu i żelaza(III)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formuła: C₆H₅+4y)Fe(x)N(y)O₇
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013099
Numer CAS: 1185-57-5
Numer WE (dawny EINECS): 214-686-6
Klasyfikacja Merck : 13,00518
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay of Fe 14.5 - 16.0 %
Calcium (Ca) Max. 1000 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 50 ppm
Potassium (K) Max. 500 ppm
Sodium (Na) Max. 5000 ppm
Nickel (Ni) Max. 100 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 500 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 500 ppm