Drukuj
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) 0.025 M in aqueous solution redox indicator, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Synonim: Tris(1,10-phenanthroline)iron (II) sulphate, Tris(1,10-phenanthroline-N1,N10)iron sulphate
46270-250ML 46270-50ML
46270-250MLEA 615 PLN
46270-250ML 46270-50ML
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) 0.025 M in aqueous solution redox indicator, Fluka™
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex)
Formuła: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
MW: 692.54 g/mol
Temp. Wrzenia: 100 °C (solvent)
Temp. topnienia: 0 °C
Gęstość: 1.006 g/cm³
Temp. Zapłonu: Does not flash
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036428
Numer CAS: 14634-91-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance of the substance complying
Density (D 20/4) 1.003 - 1.008
Suitability as indicator complying