Drukuj
siarczan glinu oktadekahydrat Al₂(SO₄)₃ 51,0-59,0% 100-110%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trade termforalum, Aluminum(III) sulphate octadecahydrate, Aluminum sulphate octadecahydrate
11044-1KG 11044-25KG 11044-6X1KG 11044S-25KG
11044-1KGEA 360 PLN
11044-1KG 11044-25KG 11044-6X1KG HONC11044S-25KG
siarczan glinu oktadekahydrat Al₂(SO₄)₃ 51,0-59,0% 100-110%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., Fluka™
siarczan glinu oktadekahydrat
Formuła: Al₂(SO₄)₃·18H₂O
MW: 666.43 g/mol
Temp. topnienia: 87 °C
Gęstość: 1.7 g/cm3 (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149136
Numer CAS: 7784-31-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-135-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dace68759944aa1c6c0f56a372ea396f004e261&vid=e63de3c58650a97622a605c237aa52402ff157e4&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 100.0 - 110.0 %
Assay of Al₂(SO₄)3 51.0 - 59.0 %
pH (2 %,20°C) 2.5 - 4.0
Ammonium (NH₄) Max. 30 ppm
Arsenic (As) Max. 3 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.005 %
Alkali+alkaline earth metals Max. 0.2 %
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying