Drukuj
tlenek tytanu (IV) 99-100,5, Puriss., meetSpec_BP,Ph.Eur.,USP, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Synonim: Titanic anhydride, Pigment White 6, Rutile, Titanium(IV) oxide, rutile, Titanium dioxide
14027-1KG 14027-25KG 14027-250G
14027-1KGEA 493 PLN
14027-1KG 14027-25KG 14027-250G
tlenek tytanu (IV) 99-100,5, Puriss., meetSpec_BP,Ph.Eur.,USP, Fluka™
tlenek tytanu (IV)
Formuła: TiO₂
MW: 79.88 g/mol
Temp. Wrzenia: >2.000 °C
Temp. topnienia: >1.800 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011269
Numer CAS: 13463-67-7
Numer WE (dawny EINECS): 236-675-5
Klasyfikacja Merck : 13,09549
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98.0 - 100.5 %
Assay (calculated to the dried substance) 99.0 - 100.5 %
Water soluble matter Max. 0.25 %
Water soluble matter (hot) Max. 0.5 %
In acid (HCl 0,5 mol/l) Solution matter Max. 0.5 %
Loss on drying (105°C, 3h) Max. 0.5 %
Loss on ignition (800 °C) Max. 0.5 %
Acidity or alkalinity complying
Arsenic (As) Max. 20 ppm
Barium (Ba) complying
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Antimony (Sb) Max. 50 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying