Drukuj
Kwas chlorowy(VII) concentrate for dilution to 1L, 0.1 M HClO4 (0.1N) volumetric solution, for titration in non-aqueous media, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Kwas nadchlorowy
32046-6X1EA 32046-1EA
32046-6X1EAEA 2610 PLN
32046-6X1EA 32046-1EA
Kwas chlorowy(VII) concentrate for dilution to 1L, 0.1 M HClO4 (0.1N) volumetric solution, for titration in non-aqueous media, Fluka™
Kwas chlorowy(VII)
Concentrate for 1L standard solution
Formuła: HClO₄
MW: 100.46 g/mol
Temp. Wrzenia: 203 °C
Temp. topnienia: –18 °C
Gęstość: 1.66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011325
Numer CAS: 7601-90-3
Jednostka: 1873
ADR: 5.1 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Factor 0.998 - 1.002