Drukuj
Formamid, dry, Hydranal™ KF titration_solubilizer, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Carbamaldehyde
34724-1L 34724-6X1L
34724-1LEA 310 PLN
34724-1L 34724-6X1L
Formamid, dry, Hydranal™ KF titration_solubilizer, Fluka™
Formamid
Formuła: HCONH₂
MW: 45.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 210 °C (1.013 hPa)
Temp. topnienia: 1…3 °C
Gęstość: 1.133 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 175 °C
Temperatura przechowywania: Room Temperature
Numer MDL: MFCD00007941
Numer CAS: 75-12-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-842-0
ADR: 1
Klasyfikacja Merck : 13,04261
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f381691a96baf5054ca8291e1fa9e9603b687e31&vid=e54dda1a985d7a4f9485c2cc5233498087e43f88&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Suitability (for KF-titration) test passed
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Number Of Samples Min. 2
Vapor Density 1.55 (vs air)
Refractive Index n20/D 1.447 (lit.)
Vapor Pressure 0.08 mmHg ( 20 °C)
Autoignition Temperature 932 °F