siarczan (VI) magnezu, bezwodny ≥98.0% (by complexometric analysis), bardzo drobnoziarnisty proszek, Puriss. p.a. czynnik wysuszajacy, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
63136-250G
63136-1KG
63136-25KG
63136-250GEA
522
PLN
63136-250G
63136-1KG
HONC63136-25KG
siarczan (VI) magnezu, bezwodny ≥98.0% (by complexometric analysis), bardzo drobnoziarnisty proszek, Puriss. p.a. czynnik wysuszajacy, Fluka™
siarczan (VI) magnezu
Formuła:
MgSO₄ Gęstość: 2,7 g/cm³ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011110 Numer CAS: 7487-88-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-298-2 Klasyfikacja Merck : 12,05731 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Form | powder (very fine) |
Assay | 98.0 - 102.0 % |
Loss on ignition (600°C) | Max. 2 % |
Aluminium (Al) | Max. 20 ppm |
Arsenic (As) | Max. 0.1 ppm |
Barium (Ba) | Max. 5 ppm |
Bismuth (Bi) | Max. 5 ppm |
Calcium (Ca) | Max. 400 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 5 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 5 ppm |
Chromium (Cr) | Max. 5 ppm |
Copper (Cu) | Max. 5 ppm |
Iron (Fe) | Max. 10 ppm |
Potassium (K) | Max. 200 ppm |
Lithium (Li) | Max. 5 ppm |
Manganese (Mn) | Max. 20 ppm |
Molybdenum (Mo) | Max. 5 ppm |
Sodium (Na) | Max. 100 ppm |
Nickel (Ni) | Max. 5 ppm |
Lead (Pb) | Max. 5 ppm |
Strontium (Sr) | Max. 5 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 5 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 50 ppm |
Nitrate (NO₃) | Max. 40 ppm |
Ammonium (NH₄) | Max. 20 ppm |