Drukuj
siarczan (VI) magnezu, anhydrous ≥99.5%, Reagent Grade
Dostawca: Honeywell Chemicals
Synonim: MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
M7506-1KG M7506-500G
M7506-1KGEA 1210 PLN
M7506-1KG M7506-500G
siarczan (VI) magnezu, anhydrous ≥99.5%, Reagent Grade
siarczan (VI) magnezu
  • ≥95% for general laboratory use.
Formuła: MgSO₄
MW: 120.37 g/mol
Temp. topnienia: 1.130 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 2.7 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011110
Numer CAS: 7487-88-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-298-2
Klasyfikacja Merck : 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated to the dried substance) Min. 99.5 %
Loss on drying (105°C) Max. 2 %
Colour of the solution complying
Clearness of the solution complying